Botellas, cuello estrecho, con juntas esmeriladas estándar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211647301 211648606 211649105 211643608 211642406 211644407 211645403 211646305 211641701
SCOT211647301EA 226 EUR
SCOT211647301 SCOT211648606 SCOT211649105 SCOT211643608 SCOT211642406 SCOT211644407 SCOT211645403 SCOT211646305 SCOT211641701
Botellas, cuello estrecho, con juntas esmeriladas estándar, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente o marrón, con junta esmerilada estándar, sin tapón.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Marrón teñido para proteger sustancias sensibles a la luz.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).