Bidones con grifo, boca estrecha, con llave de paso, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247035402 247036304 247037309 247038605
SCOT247035402EA 186 EUR
SCOT247035402 SCOT247036304 SCOT247037309 215-1008
Bidones con grifo, boca estrecha, con llave de paso, DURAN®
Frascos Aspiradores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Alta resistencia térmica, autoclavable.
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Cuello con rosca DIN GL 45, tubulador con GL 32. Completo con tapa de conexión por tornillo, sello de silicona y también llave de paso con husillo de PTFE. La dosificación de líquidos es posible a través de una llave de paso.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).