5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24872.06
B24872.14
B24872.22
B24872.06EA
43.8
EUR
B24872.06
B24872.14
B24872.22
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno ≥97%
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno
Purity: 97%
CAS No.: 2675-79-8
Molecular Formula: C9H11BrO3
Formula Weight: 247.10
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00017169
Formula:
C₉H₁₁BrO₃ Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017169 Núm. CAS: 2675-79-8 EINECS: 220-223-9 |