2,6-Dibromofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
A10573.03
A10573.06
A10573.14
A10573.03EA
43
EUR
A10573.03
A10573.06
A10573.14
2,6-Dibromofenol ≥99%
2,6-Dibromofenol
Purity: 99%
CAS No.: 608-33-3
Molecular Formula: C6H4Br2O
Formula Weight: 251.92
Odour: Phenol-like
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 255-256°
Beilstein Reference: 2043614
MDL No.: MFCD00002152
Formula:
C₆H₄Br₂O MW: 251.91 g/mol Pto. Ebullición: 255…256 °C Pto. de fusión: 53…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002152 Núm. CAS: 608-33-3 EINECS: 210-161-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |