2,4-Dibromofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
406510050 406511000
ACRO406510050EA 25.4 EUR
ACRO406510050 ACRO406511000
2,4-Dibromofenol 99%
2,4-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 36…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00002149
Núm. CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
GC ≥98.5 %