2,4-Dibromofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B23394.14 B23394.22
B23394.14EA 33.5 EUR
B23394.14 B23394.22
2,4-Dibromofenol ≥98%
2,4-Dibromofenol
Purity: 98% CAS No.: 615-58-7 Molecular Formula: C6H4Br2O Formula Weight: 251.92 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 239° Beilstein Reference: 1861291 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002149
Formula: C₆H₄Br₂O
Pto. Ebullición: 239 °C
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002149
Núm. CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II