Hisopos, Low TOC Alpha®
Proveedor: Texwipe
TX714K TX761K
115-1894EA 1730 EUR
115-1894 115-1898
Hisopos, Low TOC Alpha®
Hisopos Hisopos para limpieza
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo TX714K TX761K
Environmentally Preferable
Longitud de cabezal 26 mm 17 mm
Ancho de cabezal 13 mm 7 mm
Longitud de asa 102 mm 145 mm
Ancho de asa 5 mm 3,2 mm