Matraces, yodo con boca esmerilada estándar y tapón, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241922704 241923709 241924602 241925607
SCOT241922704EA 417 EUR
SCOT241922704 SCOT241923709 214-0192 SCOT241925607
Matraces, yodo con boca esmerilada estándar y tapón, DURAN®
Matraces Frascos para yodo
DURAN® borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).