Matraces de destilación, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
216532807 216532901
752-0500EA 46.7 EUR
752-0500 214-0435
Matraces de destilación, DURAN®
Matraces Matraces de destilación
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
La distribución uniforme del espesor de la pared hace que estos matraces sean ideales para aplicaciones de calefacción y destilaciones.