2-Bromofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
157360100 157360500
ACRO157360100EA 70.8 EUR
ACRO157360100 ACRO157360500
2-Bromofenol 98%
2-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Pto. Ebullición: 195
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1.49 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002146
Núm. CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01413
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %