2-Bromofenol 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14112.14
A14112.22
A14112.36
A14112.14EA
123
EUR
A14112.14
A14112.22
A14112.36
2-Bromofenol 98
2-Bromofenol
Purity: 98%
CAS No.: 95-56-7
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5890
Odour: Phenol-like
Melting Point: 5°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1905115
Merck Reference: 14,1428
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002146
Formula:
C₆H₅BrO MW: 173.01 g/mol Pto. Ebullición: 194…195 °C Pto. de fusión: 5 °C Densidad: 1.636 Pto. de inflamación: 92 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002146 Núm. CAS: 95-56-7 EINECS: 202-432-7 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 13,01413 |