3-Bromofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146340100 146340250 146341000
ACRO146340100EA 38.1 EUR
ACRO146340100 ACRO146340250 ACRO146341000
3-Bromofenol 98%
3-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Pto. Ebullición: 236 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002253
Núm. CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
Índice Merck: 13,01413
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %