4-Bromofenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 35.3 EUR
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromofenol 97%
4-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
Pto. Ebullición: 236 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64…68 °C
Densidad: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002313
Núm. CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01413
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %