4-Bromofenol 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14873.22 A14873.0E A14873.36
A14873.22EA 45.5 EUR
A14873.22 A14873.0E A14873.36
4-Bromofenol 99
4-Bromofenol
Purity: 99% CAS No.: 106-41-2 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Cryst powder Density: 1.840 Appearance: White to pale brown Odour: Phenol-like Melting Point: 62-66° Boiling Point: 235-238° Beilstein Reference: 1680024 Merck Reference: 14,1428 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002313
Formula: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Pto. Ebullición: 235…238 °C
Pto. de fusión: 62…66 °C
Densidad: 1.840
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002313
Núm. CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,01413