Toallitas para salas limpias, estériles, Sterile TexTra™
Proveedor: Texwipe
TX3220 TX3220_U
115-0592EA 969 EUR
115-0592 TEXWTX3220_U
Toallitas para salas limpias, estériles, Sterile TexTra™
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
Sterile TexTra™ es una toallita de poliéster 100% de filamento continuo con una construcción de doble tejido y un pliegue que ofrece una gran capacidad de absorción en una toallita pesada de superficie mayor. Es una alternativa económica a las toallitas de poliéster de dos pliegues y resulta perfecta para la contención de derrames y para la limpieza de zonas de llenado aséptico de la industria farmacéutica, instalaciones biotecnológicas de fabricación y laboratorios de microbiología.
  • Gran resistencia a la abrasión
  • El tamaño grande de la toallita y la