Vasos de precipitados, forma baja
Proveedor: KARTELL
1534 1535 1536 1537 1538 1539
KART1534EA 44.3 EUR
KART1534 KART1535 KART1536 KART1537 KART1538 KART1539
Vasos de precipitados, forma baja
Vasos de precipitados
PFA, translúcido, con pico.
  • Diseño apilable que ahorra espacio
  • Alta resistencia térmica de −250 a +270 °C
  • Autoclavable, fácil de limpiar
Las graduaciones en relieve son fáciles de leer y resistentes al desgaste por el uso repetido.