Termómetros de precisión para destilación
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05065006 05065001 05065004 05065005 05065002 05065003
LENZ05065006EA 83.6 EUR
LENZ05065006 LENZ05065001 LENZ05065004 LENZ05065005 LENZ05065002 LENZ05065003
Termómetros de precisión para destilación
Termómetros Analogue Thermometers
Termómetro de destilación con precisión con cono NS ¹⁴/₂₃, con los bordes redondeados, escala de vidrio esmerilado con graduación en negro.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.