Tarros, no rectos y con tapa, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242073408 242074507 242075109
SCOT242073408EA 39.5 EUR
SCOT242073408 216-0284 216-3118
Tarros, no rectos y con tapa, DURAN®
Tarros Tarros para uso general
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Jar puede permite el almacenamiento y transporte de materiales. La tapa a juego evita las turbulencias durante el transporte o la contaminación.
Certificaciones: Según DIN 12340.