Campanas, con pomo, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
244605902 244606607 244606907
SCOT244605902EA 292 EUR
SCOT244605902 SCOT244606607 SCOT244606907
Campanas, con pomo, DURAN®
Tarros Tarros de campana
Vidrio boroslicado DURAN® 3.3, transparente.
  • Buenas propiedades químicas y físicas.
  • Muy buena resistencia térmica.
  • Rápido y fácil de limpiar.
Espesor de pared y geometría diseñados para adaptarse a aplicaciones de vacío.
Campana de brida plana con perilla y brida de tierra para montar en una placa experimental de vacío (cámara de vacío).