Campanas, con cuello articulado rectificado estándar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
244655907 244656106 244656903
SCOT244655907EA 258 EUR
SCOT244655907 SCOT244656106 SCOT244656903
Campanas, con cuello articulado rectificado estándar, DURAN®
Tarros Tarros de campana
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Buenas propiedades químicas y físicas.
  • Muy buena resistencia térmica.
  • Rápido y fácil de limpiar.
Espesor de pared y geometría diseñados para adaptarse a aplicaciones de vacío.
La campana de brida plana se usa para pruebas con una placa experimental de vacío (cámara de vacío). La campana tiene una brida de tierra y una junta de tierra para la inserción de equipos de medición.