Recipientes para muestras con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
1672 1673 1674 1675
KART1672EA 91.2 EUR
KART1672 KART1673 KART1674 KART1675
Recipientes para muestras con tapón de rosca
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904