Papel bond para salas limpias, TexBond® 20
Proveedor: Texwipe
TX5719 TX5711_U TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 22.1 EUR
818-0270 TEXWTX5711_U 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Papel bond para salas limpias, TexBond® 20
Papeles
TexBond® es un papel bond para salas limpias con las características de control de la contaminación excepcionales que se necesitan en entornos críticos. Ha sido especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios que necesitan un papel que retenga niveles bajos de iones y que permita una redacción y un copiado mejorados. Este papel produce copias que no se transparentarán por la otra cara, gracias a su gran opacidad.
  • Capacidad de copiado excepcional
  • Compatible con impresora láser y fotocopiadora
  • Reproducciones claras
  • Esterilizable en