2,4,6-Tribromofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
160100050
160101000
160105000
ACRO160100050EA
36.6
EUR
ACRO160100050
ACRO160101000
ACRO160105000
2,4,6-Tribromofenol 98%
2,4,6-Tribromofenol
Formula:
C₆H₃Br₃O Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 89…93 °C Densidad: 2,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002150 Núm. CAS: 118-79-6 EINECS: 204-278-6 UN: 3077 Índice Merck: 12,09744 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 94 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |