2,4,6-Tribromofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12424.0B A12424.30
A12424.0BEA 182 EUR
A12424.0B A12424.30
2,4,6-Tribromofenol ≥98%
2,4,6-Tribromofenol
Purity: 98% CAS No.: 118-79-6 Molecular Formula: C6H3Br3O Formula Weight: 330.80 Melting Point: 86-92° Boiling Point: 282-290° subl. Merck Reference: 14,9613 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002150
Formula: C₆H₃Br₃O
MW: 330.8 g/mol
Pto. Ebullición: 282…290 °C (subl.)
Pto. de fusión: 86…92 °C
Densidad: 2.550
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002150
Núm. CAS: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,09744