Tubos de muestra de RMN, 5 mm, con clases de precisión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
231700314 231700117 231700211
212-1682EA 99.4 EUR
212-1682 212-1680 SCOT231700211
Tubos de muestra de RMN, 5 mm, con clases de precisión, DURAN®
Tubos Tubos NMR
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Almacenamiento y transporte de soluciones de medida.
  • Diseñado para su uso en espectrómetros de RMN de campo bajo a medio campo.
  • Tolerancias estrechas y precisión, especialmente a su rectitud, espesor de pared y distribución de espesor de pared.
Los tubos de RMN DURAN® están disponibles, según los requisitos, en tres clases de precisión. Se puede seleccionar el tubo correcto según la frecuencia de resonancia. Estos tubos son notables por sus estrechas tolerancias y precisión, especialmente por su rectitud, grosor de pared y distribución de grosor de pared. En consecuencia, se pueden lograr resultados de prueba rápidos y precisos.
con código de rastreo impreso (identificación del lote).