2-Bromotiofenol 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

221980010 221980100 221980500
ACRO221980010EA 37.4 EUR
ACRO221980010 ACRO221980100 ACRO221980500
2-Bromotiofenol 97%
2-Bromotiofenol
Formula: C₆H₅BrS
Pto. Ebullición: 114…116 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,604 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004827
Núm. CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR