Matraces volumétricos, clase A
Proveedor: KARTELL
1696 1697 1698 1699
KART1696EA 316 EUR
KART1696 KART1697 KART1698 KART1699
Matraces volumétricos, clase A
Matraces Matraces aforados
PFA, traslúcidos, con PFA tapón de rosca.
  • Alta resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas (−250 a +270 °C)
  • Anillo de marca calibrado individualmente
Certificaciones: Según DIN EN ISO 1042