3-Bromotiofenol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
303710010 303710050
ACRO303710010EA 45.8 EUR
ACRO303710010 ACRO303710050
3-Bromotiofenol 95%
3-Bromotiofenol
Formula: C₆H₅BrS
Pto. Ebullición: 121 °C (40 mmHg)
Densidad: 1,6 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009603
Núm. CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %