3-Bromotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25092.06
B25092.03
B25092.14
B25092.06EA
97.1
EUR
B25092.06
B25092.03
B25092.14
3-Bromotiofenol ≥97%
3-Bromotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-01-0
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6324
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 119-121°/21mm
Beilstein Reference: 1926242
MDL No.: MFCD00009603
Formula:
C₆H₅BrS Pto. Ebullición: 119…121 °C (21 mmHg) Densidad: 1,599 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009603 Núm. CAS: 6320-01-0 EINECS: 228-664-9 UN: 3334 ADR: 9, |