4-Bromotiofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10555.09
A10555.18
A10555.30
A10555.09EA
45.1
EUR
A10555.09
A10555.18
A10555.30
4-Bromotiofenol ≥98%
4-Bromotiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 106-53-6
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Odour: Unpleasant
Melting Point: 72-78°
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 507031
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004845
Formula:
C₆H₅BrS Pto. Ebullición: 239 °C Pto. de fusión: 72…78 °C Densidad: 1,526 g/cm³ (83 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004845 Núm. CAS: 106-53-6 EINECS: 203-407-3 UN: 2923 ADR: 8,III |