Benzaldehído 99.5+%, AcroSeal®, puro, bidestilada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Aceite de almendra amarga
378361000 378360010
378361000.EA 83 EUR
378361000. 378360010.
Benzaldehído 99.5+%, AcroSeal®, puro, bidestilada
Benzaldehído
Formula: C₆H₅CHO
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 179
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1.043 g/cm³
Pto. de inflamación: 64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003299
Núm. CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %