Benzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Aceite de almendra amarga
30749.A1
30749.A5
30749.30
30749.A1EA
40.2
EUR
30749.A1
30749.A5
30749.30
Benzaldehído ≥98%
Benzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 100-52-7
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.5450
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Almond-like
Melting Point: -26°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 471223
Merck Reference: 14,1058
UN No.: 1990
MDL No.: MFCD00003299
Formula:
C₆H₅CHO MW: 106,12 g/mol Pto. Ebullición: 178…179 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,047 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003299 Núm. CAS: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1058 |