Benzaldehído, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Aceite de almendra amarga
MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 432 EUR
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldehído, Supelco®
Benzaldehído
Formula: C₆H₅CHO
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 179
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003299
Núm. CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM