Vainillina 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
140820010 140820020 140821000 140822500 140820050
ACRO140820010EA 186 EUR
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500 ACRO140820050
Vainillina 99%, puro
Vainillina
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 81…84 °C
Pto. de inflamación: 147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006942
Núm. CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Índice Merck: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %