Vainillina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
A11169.0E
A11169.22
A11169.36
A11169.0EEA
518
EUR
A11169.0E
A11169.22
A11169.36
Vainillina ≥99%
Vainillina
Purity: 99%
CAS No.: 121-33-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 153°(307°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.06
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 81-83°
Boiling Point: 170°/15mm
Beilstein Reference: 472792
Merck Reference: 14,9932
MDL No.: MFCD00006942
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 170 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 81…83 °C Densidad: 1,06 Pto. de inflamación: 153 °C (307 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006942 Núm. CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Índice Merck: 14,9932 |