Buretas automáticas, modelo Schilling, clase B
Proveedor: KARTELL
1980 1981
KART1980EA 173 EUR
KART1980 KART1981
Buretas automáticas, modelo Schilling, clase B
Buretas
PMP/PE, clase B.
  • Pulsador para el suministro gota a gota
  • Depósito de PE con base estable de LDPE
According to DIN 12.700 standards, class B
Certificaciones: Según la norma DIN 12.700, clase B