Vainillina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18718.0100
8.18718.9025
8.18718.0500
8.18718.0100EA
50.2
EUR
8.18718.0100
8.18718.9025
8.18718.0500
Vainillina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Vainillina
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 285 Pto. de fusión: ∼82 °C Densidad: 1.056 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 153 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006942 Núm. CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Índice Merck: 13,09998 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 10 g/l (25 °C) |
Melting Point | 82 °C |
Molar Mass | 152.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 154 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0029 hPa (25 °C) |
Flash Point | 153 °C |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |