Buretas, graduadas, con llave de paso
Proveedor: KARTELL
1997 1998 1999
KART1997EA 118 EUR
KART1997 612-2813 KART1999
Buretas, graduadas, con llave de paso
Buretas
Buretas de plástico de alta precisión, especialmente útiles para el trabajo rutinario, ya que eliminan el peligro de rotura del vidrio y ofrecen una buena resistencia a los productos químicos.
  • Combinación de diferentes materiales plásticos (PMP, FEP, PVC)
  • El conjunto de la llave de paso está moldeado en una sola pieza, con llave de FEP
  • No requiere lubricante y proporciona un sellado a prueba de fugas
Certificaciones: Calibrada según las normas DIN 12.700 - Clase B.