Viscosímetros, Cannon-Fenske, inversión de flujo, calibrado con la constante para mediciones manuales
Proveedor: SI Analytics
285403067 285403018 285403034 285403001 285403026 285403042 285403059 285403075 285403083 285403091 285403104 285403112
SCOI285403067EA 426 EUR
SCOI285403067 SCOI285403018 SCOI285403034 SCOI285403001 SCOI285403026 SCOI285403042 SCOI285403059 SCOI285403075 SCOI285403083 SCOI285403091 SCOI285403104 SCOI285403112
Viscosímetros, Cannon-Fenske, inversión de flujo, calibrado con la constante para mediciones manuales
Viscosímetros Viscosímetros capilares
Reverse flow viscometers calibrated with constant.
Suitable for opaque liquids manual measurements.