Matraces Roux para cultivos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215415801 215715804
391-0360EA 69.2 EUR
391-0360 391-0170
Matraces Roux para cultivos, DURAN®
Matraces Frascos de cultivo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Cuello redondo (391-0360)
  • Cuello cónico, excéntrico (391-0170)
Aplicación típica: preparación de cultivos en medios nutritivos.