4-(Dietilamino)benzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Diethylaminobenzaldehyde
114001000 114005000
ACRO114001000EA 53.2 EUR
ACRO114001000 ACRO114005000
4-(Dietilamino)benzaldehído 99%
4-(Dietilamino)benzaldehído
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 38…41 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003382
Núm. CAS: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to brown to black Coarse crystals or chunks or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Fluorescence max 605 nm (in Methanol)
Optimum lasing 614 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥105000 l/(mol.cm) (at Lambda max)