4-(Dietilamino)benzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Diethylaminobenzaldehyde
A11825.22
A11825.36
A11825.22EA
48.1
EUR
A11825.22
A11825.36
4-(Dietilamino)benzaldehído 97%
4-(Dietilamino)benzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 120-21-8
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 173-175°/7mm
Beilstein Reference: 511102
MDL No.: MFCD00003382
Formula:
C₁₁H₁₅NO MW: 177.25 g/mol Pto. Ebullición: 173…175 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 39…41 °C Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003382 Núm. CAS: 120-21-8 EINECS: 204-377-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |