4-(Dimetilamino)benzaldehído 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DMABA, 4-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 27 EUR
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimetilamino)benzaldehído 99+%
4-(Dimetilamino)benzaldehído
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 176…177 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 70…75 °C
Pto. de inflamación: 164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003381
Núm. CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Índice Merck: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %