4-(Dimetilamino)benzaldehído ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DMABA, 4-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
36684.14
36684.22
36684.36
36684.14EA
37.8
EUR
36684.14
36684.22
36684.36
4-(Dimetilamino)benzaldehído ACS
4-(Dimetilamino)benzaldehído
CAS No.: 100-10-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 164°(327°F)
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Strong
Melting Point: 73-75°
Boiling Point: 176-177°/17mm
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, ether, chloroform, acetic acid
Beilstein Reference: 606802
Merck Reference: 14,3230
MDL No.: MFCD00003381
Formula:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Pto. Ebullición: 176…177 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 73…75 °C Densidad: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Pto. de inflamación: 164 °C (327 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003381 Núm. CAS: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 Índice Merck: 14,3230 |