4-(Dimetilamino)benzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DMABA, 4-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
A11712.0E
A11712.22
A11712.36
A11712.0EEA
467
EUR
A11712.0E
A11712.22
A11712.36
4-(Dimetilamino)benzaldehído 98%
4-(Dimetilamino)benzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 100-10-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 164°(327°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 176-177°/17mm
Beilstein Reference: 606802
Merck Reference: 14,3230
MDL No.: MFCD00003381
Formula:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Pto. Ebullición: 176…177 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 73…75 °C Densidad: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Pto. de inflamación: 164 °C (327 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003381 Núm. CAS: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 Índice Merck: 14,3230 |