4-(Dimetilamino)benzaldehído ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: DMABA, 4-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
23439.158EA 140 EUR
23439.158 23439.238
4-(Dimetilamino)benzaldehído ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
4-(Dimetilamino)benzaldehído
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 72
Densidad: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003381
Núm. CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Índice Merck: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Bases of indole type Passes test
IR Spectrum Passes test
Organic impurities Passes test
Solution in acetic acid Passes test
Melting point 72 - 74 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in alcohol Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test