2-Nitrobenzaldehído 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 62.2 EUR
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldehído 99+%
2-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 153 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007132
Núm. CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Índice Merck: 12,06684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %