2-Nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11501.14 A11501.22 A11501.36
A11501.14EA 52.6 EUR
A11501.14 A11501.22 A11501.36
2-Nitrobenzaldehído ≥98%
2-Nitrobenzaldehído
Purity: 98+% CAS No.: 552-89-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Boiling Point: 153°/23mm Beilstein Reference: 742624 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007132
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 153 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 43…46 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007132
Núm. CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Índice Merck: 14,6587