2-Nitrobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 70.5 EUR
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
2-Nitrobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41…43 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007132
Núm. CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Índice Merck: 12,06684
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)