3-Nitrobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128411000 128415000
ACRO128411000EA 35.9 EUR
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehído 99%
3-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007249
Núm. CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
UN: 3077
Índice Merck: 12,06684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %